文件
760013
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzisoxazole
97%
同義詞:
1,2-Benzisoxazol-3-ol, 1,2-Benzisoxazolin-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole, Benzo[d]isoxazol-3-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5NO2
CAS號碼:
分子量::
135.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
140-145 °C
SMILES 字串
Oc1noc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Henry Sershen et al.
Neurochemical research, 41(1-2), 398-408 (2016-02-10)
Deficits in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) function are increasingly linked to persistent negative symptoms and cognitive deficits in schizophrenia. Accordingly, clinical studies have been targeting the modulatory site of the NMDA receptor, based on the decreased function of NMDA receptor, to