重要文件
759899
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3ClN4
分子量::
154.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
195-205 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1cn2cnnc2cn1
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-10-3-8-9-5(10)1-7-4/h1-3H
InChI 密鑰
AEYXOXKPWJKVTB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)