重要文件
759627
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-(2-thiazolyl)oxetane
97%
同義詞:
3-(2-Thiazolyl)-3-oxetanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7NO2S
CAS號碼:
分子量::
157.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
114-116 °C
官能基
ether
hydroxyl
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1(COC1)c2nccs2
InChI
1S/C6H7NO2S/c8-6(3-9-4-6)5-7-1-2-10-5/h1-2,8H,3-4H2
InChI 密鑰
XHKXULROAWMQOJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)