重要文件
75732
Sigma-Aldrich
3,5-二甲氧基-α,α-二甲基肼甲苯
≥99.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18N2O4
CAS號碼:
分子量::
254.28
Beilstein:
2465007
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0%
mp
105-110 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(OC)cc(c1)C(C)(C)OC(=O)NN
InChI
1S/C12H18N2O4/c1-12(2,18-11(15)14-13)8-5-9(16-3)7-10(6-8)17-4/h5-7H,13H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
RDYVDEBOFNOSEU-UHFFFAOYSA-N
其他說明
制备叠氮化物以引入 Ddz 保护,即对弱酸和辐射敏感的 N-保护基团。[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
[The , -dimethyl-3,5-dimethoxybenzyloxycarbonyl (Ddz) residue, an N-protecting group labile toward weak acids and irradiation].
C Birr et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 763, 162-172 (1972-09-01)