重要文件
756377
Sigma-Aldrich
3-(2-乙酰氧基-4,6-二甲基苯基)-3-甲基丁酸
97%
同義詞:
2-(Acetyloxy)-β,β,4,6-tetramethylbenzenepropanoic acid, 3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H20O4
CAS號碼:
分子量::
264.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
113-118 °C
官能基
carboxylic acid
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C(C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9-6-10(2)14(12(7-9)19-11(3)16)15(4,5)8-13(17)18/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
IRUYOPOSEOEWIN-UHFFFAOYSA-N
應用
Used as a trimethyl lock in stable chromogenic substrates for esterases[1]
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Michael N Levine et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(2), 204-211 (2008-02-29)
p-Nitrophenyl acetate is the most commonly used substrate for detecting the catalytic activity of esterases, including those that activate prodrugs in human cells. This substrate is unstable in aqueous solution, limiting its utility. Here, a stable chromogenic substrate for esterases