文件
755893
Sigma-Aldrich
D-Glucose-5,6-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C4H12O6
CAS號碼:
分子量::
182.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
150-152 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O[13CH2][13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-KMCBXZDSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1