文件
605506
Sigma-Aldrich
D-葡萄糖-2,5-13C2
99 atom % 13C
同義詞:
葡萄糖-2,5-13C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C4H12O6
分子量::
182.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
OC[13C@H]1OC(O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1,5+1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-BUFNXKTDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
相關內容
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.