文件
755826
Sigma-Aldrich
4-Acetoxyphenethyl acrylate
同義詞:
2-Propenoic acid, 2-[4-(acetoxy)phenyl]ethyl ester, EC-234, Phenyl ester epoxy curative hybrid, R1146
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H14O4
CAS號碼:
分子量::
234.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.511
密度
1.131 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc(CCOC(=O)C=C)cc1
InChI
1S/C13H14O4/c1-3-13(15)16-9-8-11-4-6-12(7-5-11)17-10(2)14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
InChI 密鑰
UPRJCBCFGSJZJU-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Hybrid cure
  • Low viscosity
  • well-suited for UV Adhesives and B-stageable adhesives
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3