重要文件
75578
Sigma-Aldrich
1-叔丁氧羰基-4-氨基哌啶 盐酸盐
≥97.0% (N)
同義詞:
4-氨基-1-哌啶甲酸叔丁酯 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20N2O2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
236.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (N)
形狀
powder
SMILES 字串
Cl[H].CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
KLOQZAJAQQKCNC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.