文件
754811
Sigma-Aldrich
4,4′-二溴联苯-2,2′-二胺
97%
同義詞:
2,2′-Diamino-4,4′-dibromobiphenyl
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
113-118 °C
SMILES 字串
Nc1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2N
InChI
1S/C12H10Br2N2/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H,15-16H2
InChI 密鑰
KZDMFBDNQPKWNM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3