文件
754609
Sigma-Aldrich
5-羟基-1-甲基-1H-吡唑-3-羧酸甲酯
97%
同義詞:
1-Methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8N2O3
CAS號碼:
分子量::
156.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
195-200 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-8-5(9)3-4(7-8)6(10)11-2/h3,9H,1-2H3
InChI 密鑰
IWOKRTHKTAEDLP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3