Key Documents
754536
Sigma-Aldrich
9-[2-(Diisopropylphosphino)phenyl]-9H-carbazole
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H26NP
CAS號碼:
分子量::
359.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
145-149 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(C)P(C(C)C)c1ccccc1-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C24H26NP/c1-17(2)26(18(3)4)24-16-10-9-15-23(24)25-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)25/h5-18H,1-4H3
InChI 密鑰
LVZFAAVQZRSWHJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)