重要文件
753289
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)吡啶-2-羧酸
97%
同義詞:
3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4F3NO2
CAS號碼:
分子量::
191.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
125-130 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI 密鑰
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)