重要文件
751383
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-nitrostilbene
97%
同義詞:
1-Bromo-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H10BrNO2
CAS號碼:
分子量::
304.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
195-200 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H10BrNO2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(17)18/h1-10H/b2-1+
InChI 密鑰
DFAOJKUHONBIMN-OWOJBTEDSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)