文件
75136
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺叔丁酯 盐酸盐
≥98.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
224.69
Beilstein:
6585123
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in methanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride may be used as a starting material in the multi-step synthesis of L-aspartyl-L-asparagine.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Structure of the porcine vasoactive intestinal octacosapeptide
Mutt V and Said SI
FEBS Journal, 42(2), 581-589 (1974)