Merck
全部照片(3)
重要文件
750565
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine-4-carbonitrile
97%
同義詞:
3,5-Dibromoisonicotinonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2Br2N2
CAS號碼:
分子量::
261.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
150-155 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES 字串
Brc1cncc(Br)c1C#N
InChI
1S/C6H2Br2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
InChI 密鑰
FHVATNRRDOWTPX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)