重要文件
750174
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)propan-1-aminium tetrafluoroborate
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H19BF4NP
分子量::
331.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
123-130 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP.BF4/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15;2-1(3,4)5/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2;/q;-1/p+1
InChI 密鑰
DQEGSBMYLPJDIY-UHFFFAOYSA-O
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)