文件
749982
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N,2,3,3-d3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
同義詞:
(R)-2-Amino3-mercaptopropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HS13CD213CD(15NH2)13COOH
分子量::
128.15
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom %
化驗
≥95% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+7
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-UXVMDEDXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1