重要文件
749540
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)benzothiazole
96%
同義詞:
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6BrNS
CAS號碼:
分子量::
228.11
Beilstein:
120806
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
solid
mp
46-51 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)