重要文件
749230
Sigma-Aldrich
二氯四钾 [3,5-二氟-2-(2-吡啶)苯基] 二铱 (III)
95%
同義詞:
Di-μ-chlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl- κC]di-iridium
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H24Cl2F8Ir2N4
CAS號碼:
分子量::
1216.02
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
>400 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ir].Cl[Ir].Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2.Fc3ccc(c(F)c3)-c4ccccn4.Fc5ccc(c(F)c5)-c6ccccn6.Fc7ccc(c(F)c7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H7F2N.2ClH.2Ir/c4*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;;;;/h4*1-7H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
RXDKZUKXPWIFAN-UHFFFAOYSA-L
應用
This material is a precursor to a wide range of OLED emitters such as FIrpic.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)