文件
749079
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
同義詞:
cis-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elainic acid-1,2,3,7,8-13C5
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)7CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213COOH
CAS號碼:
分子量::
287.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChI 密鑰
ZQPPMHVWECSIRJ-TWKVKCSCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1