文件
745359
Sigma-Aldrich
2-[(Dicyclohexylphosphino)methyl]-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium iodide
≥95% (elemental analysis)
同義詞:
1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-[(dicyclohexylphosphino)methyl]-4,5-dimethyl-1H-imidazolium iodide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C42H64IN2P
CAS號碼:
分子量::
754.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95% (elemental analysis)
形狀
powder
成份
carbon content, 63.1-70.5 wt. %
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
251-259 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
[I-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2c(C)c(C)[n+](c2CP(C3CCCCC3)C4CCCCC4)-c5c(cccc5C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C42H64N2P.HI/c1-28(2)36-23-17-24-37(29(3)4)41(36)43-32(9)33(10)44(42-38(30(5)6)25-18-26-39(42)31(7)8)40(43)27-45(34-19-13-11-14-20-34)35-21-15-12-16-22-35;/h17-18,23-26,28-31,34-35H,11-16,19-22,27H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VWLUMWYDUCQDBT-UHFFFAOYSA-M
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Recyclable catalysts for palladium-catalyzed aminations of aryl halides.
Dumrath, A., et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17, 9599-9604 (2011)