重要文件
743518
Sigma-Aldrich
壬二酸二甲酯
≥98.5% (GC)
同義詞:
二甲基壬二酸酯, 壬二酸二甲基酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS號碼:
分子量::
216.27
Beilstein:
1710125
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.434-1.438
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES 字串
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)