重要文件
74328
Sigma-Aldrich
1-[2-(二甲氨基)乙基]哌嗪
≥98.0% (GC)
同義詞:
N,N-二甲基-1-哌嗪基乙胺, N,N-二甲基-2-哌嗪基乙胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H19N3
CAS號碼:
分子量::
157.26
Beilstein:
105841
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.479
SMILES 字串
CN(C)CCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H19N3/c1-10(2)7-8-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
LGDNSGSJKBIVFG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)