重要文件
743259
Sigma-Aldrich
1,3-Bis[(1S)-2,2-dimethyl-1-(1-naphthyl)propyl]imidazolinium iodide
≥96% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C33H39IN2
CAS號碼:
分子量::
590.58
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥96% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
雜質
≤1.0% water
SMILES 字串
[I-].CC(C)(C)[C@H](N1CC[N+](=C1)[C@@H](c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C)c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C33H39N2.HI/c1-32(2,3)30(28-19-11-15-24-13-7-9-17-26(24)28)34-21-22-35(23-34)31(33(4,5)6)29-20-12-16-25-14-8-10-18-27(25)29;/h7-20,23,30-31H,21-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t30-,31+;
InChI 密鑰
FBAXFNUYKXNWGQ-USHPRDJASA-M
應用
Carbene ligand precursor
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fused indolines by palladium-catalyzed asymmetric C-C coupling involving an unactivated methylene group.
Masafumi Nakanishi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(32), 7438-7441 (2011-07-05)
Nakanishi, M.; et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50, 9775-9775 (2011)