重要文件
74305
Sigma-Aldrich
1,2-二甲基-3-丙基咪唑三(三氟甲基磺酰)甲基化物
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
DMPIMe
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15F9N2O6S3
CAS號碼:
分子量::
550.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
liquid
雜質
<0.5% water
SMILES 字串
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C4F9O6S3/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
LUWJQOLQUXTUGM-UHFFFAOYSA-N
外觀
疏水性氟化离子液体
其他說明
无溶剂离子液体中锂的界面稳定性[1]
法律資訊
产品受美国专利 5,827,602 保护,该专利已转让给 Covalent Associates, Inc. Woburn, MA, USA
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)