文件
741302
Sigma-Aldrich
2-溴-6-(二氟甲基)吡啶
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4BrF2N
CAS號碼:
分子量::
208.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.520
密度
1.703 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI 密鑰
ZTBGDNNRDRISQZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C