重要文件
741000
Sigma-Aldrich
硫化锡(II)
granular, ≥99.99% trace metals basis
同義詞:
单硫化锡, 硫化亚锡, 硫化高锡
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
SSn
CAS號碼:
分子量::
150.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
granular
密度
5.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
S=[SnH2]
InChI
1S/S.Sn
InChI 密鑰
AFNRRBXCCXDRPS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Miles, R. W.; Ogah, O. E.; Zoppi, G.; Forbes, I.
Thin Solid Films, 517, 4702-4702 (2009)
Organotin unsymmetric dithiocarbamates: synthesis, formation and characterisation of tin (II) sulfide films by atmospheric pressure chemical vapour deposition.
Kana AT, et al.
Polyhedron, 20(24), 2989- 2995 (2001)
Jiang, T. and Ozin, G. A.
Journal of Materials Chemistry, 8, 1099-1099 (1998)
Antimony-doped tin (II) sulfide thin films.
Sinsermsuksakul P, et al.
Chemistry of Materials, 24(23), 4556-4562 (2012)
Size and shape control of colloidally synthesized IV- VI nanoparticulate tin (II) sulfide.
Hickey SG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(45), 14978-14980 (2008)
文章
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.