重要文件
740020
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3BrF2O2
CAS號碼:
分子量::
237.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
198-201 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
IRHPJGPQWZEZRX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)