738999
同義詞:
2,4,4-Trimethylpentyltrimethoxysilane
1 of 10
Sigma-Aldrich
376221
三甲氧基(辛基)硅烷
440213
三乙氧基(辛基)硅烷
440140
(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷
52360
十六烷基三甲氧基硅烷
440167
(3--缩水甘油丙氧基)三甲氧基硅烷
376213
三甲氧基(十八烷基)硅烷
447250
1,2-二(三乙氧基甲硅烷基)乙烷
281778
(3-氨基丙基)三甲氧基硅烷
104744
三甲氧基苯基硅烷
598038
1,4-双(三乙氧基甲硅烷基)苯
100
97%
liquid
n20/D 1.416
0.901 g/mL at 25 °C
2-8°C
Chemical Synthesis
Organosilicon Reagents
Silanes
Danger
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
3 - Flammable liquids
WGK 3
125.6 °F
52 °C
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 4
667420
1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷
435694
二甲基十八烷基[3-(三甲氧基硅基)丙基]氯化铵 溶液
440159
3-(三甲氧基甲硅基)甲基丙烯酸丙酯