重要文件
738913
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
97%
同義詞:
2-Bromo-4,5-methylenedioxybenzonitrile, 6-Bromopiperonylonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H4BrNO2
CAS號碼:
分子量::
226.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
103-108 °C
SMILES 字串
Brc1cc2OCOc2cc1C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-2H,4H2
InChI 密鑰
YJAZLOORQHTWFN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)