重要文件
738840
Sigma-Aldrich
2-甲胺咪唑 二盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7N3 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
170.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
234-241 °C
官能基
amine
SMILES 字串
Cl.Cl.NCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H7N3.2ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;;/h1-2H,3,5H2,(H,6,7);2*1H
InChI 密鑰
KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)