重要文件
738328
Sigma-Aldrich
6-Bromobenzo[b]thiophene
97%
同義詞:
6-Bromobenzothiophene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H5BrS
CAS號碼:
分子量::
213.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
56-60 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc2ccsc2c1
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
InChI 密鑰
OQIMJOXSDVGEBU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)