重要文件
738220
Sigma-Aldrich
1,6,7,8-四氢环戊[g]吲哚
97%
同義詞:
7,8-Dihydro-6H-cyclopenta[g]indole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H11N
CAS號碼:
分子量::
157.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
80-85 °C
SMILES 字串
C1Cc2ccc3cc[nH]c3c2C1
InChI
1S/C11H11N/c1-2-8-4-5-9-6-7-12-11(9)10(8)3-1/h4-7,12H,1-3H2
InChI 密鑰
OGAMTYAYYRHIKY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)