重要文件
737380
Sigma-Aldrich
4′-甲氧基联苯-4-磺酰氯
95%
同義詞:
4-(4-Methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11ClO3S
CAS號碼:
分子量::
282.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
103-108 °C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)