重要文件
737178
Sigma-Aldrich
1-溴-3-(1,1-二氟乙基)苯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H7BrF2
CAS號碼:
分子量::
221.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.504
密度
1.500 g/L at 25 °C
SMILES 字串
CC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
NCJAJYPBNUFMQK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F - closed cup
閃點(°C)
87.8 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)