重要文件
736449
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,1′,1′-d4,-1,3-propanediamine
98 atom % D, 97% (CP)
同義詞:
1,3-Bis(ethyl-d2-amino)propane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CD2NH(CH2)3NHCD2CH3
CAS號碼:
分子量::
134.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
密度
0.844 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C)NCCCNC([2H])([2H])C
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/i3D2,4D2
InChI 密鑰
BEPGHZIEOVULBU-KHORGVISSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)