重要文件
735647
Sigma-Aldrich
Cyclopropaneamidine hydrochloride
97%
同義詞:
Cyclopropanecarbamidine hydrochloride, Cyclopropyl-1-carbamidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H8N2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
120.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
crystals
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
crystals
mp
122-127 °C
官能基
amine
SMILES 字串
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
InChI 密鑰
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)