文件
735515
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6H4Cl2
分子量::
152.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
52-54 °C (lit.)
質量偏移
M+6
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
OCJBOOLMMGQPQU-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup