重要文件
734926
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三氟甲基)吡啶-3-羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3ClF3NO2
CAS號碼:
分子量::
225.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
173-178 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(cnc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-4(6(13)14)1-3(2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI 密鑰
RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)