重要文件
734772
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-2-acetic acid
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5BrO2S
CAS號碼:
分子量::
221.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
87-92 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C6H5BrO2S/c7-4-1-5(10-3-4)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
RQLBAXZWESSFHI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)