重要文件
73467
Sigma-Aldrich
(SP,S′P)-1,1′-双{双[3,5-双(三氟甲基)苯基]膦基}-2,2′-双[(R)-α-(二甲氨基)苯甲基]二茂铁
≥97%
同義詞:
(1R,1′R)-1,1′双[双[3,5-双(三氟甲基)苯基]膦基]-2,2′-双[(R)-(二甲氨基)苯基甲基]二茂铁(符合 CAS 标准), Mandyphos SL-M003-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C60H42F24FeN2P2
CAS號碼:
分子量::
1364.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].CN(C)[C@@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccccc4.CN(C)[C@@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c8ccccc8
InChI
1S/2C30H21F12NP.Fe/c2*1-43(2)26(17-7-4-3-5-8-17)24-9-6-10-25(24)44(22-13-18(27(31,32)33)11-19(14-22)28(34,35)36)23-15-20(29(37,38)39)12-21(16-23)30(40,41)42;/h2*3-16,26H,1-2H3;/t2*26-;/m11./s1
InChI 密鑰
PYLZWHGISWCHOW-PMIUFOJNSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)