重要文件
733776
Sigma-Aldrich
亚磷酸三甲酯 溶液
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solution
品質等級
濃度
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
10 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
SMILES 字串
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI 密鑰
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
31P sensitivity
數量
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)