重要文件
731927
Sigma-Aldrich
1,4-苯并二恶烷-6-乙酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10O4
CAS號碼:
分子量::
194.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
73-78 °C
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
BVRNERFWPQRVJB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)