重要文件
731617
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3BF7K
CAS號碼:
分子量::
270.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
90%
形狀
solid
mp
278-291 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[K+].Fc1cc(ccc1[B-](F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BF7.K/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15;/h1-3H;/q-1;+1
InChI 密鑰
NKFIFIUHQRJHJP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)