重要文件
731587
Sigma-Aldrich
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13NO · C2H2O4
CAS號碼:
分子量::
217.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
品質等級
存貨情形
not available in EU
mp
131-136 °C
官能基
carboxylic acid
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI 密鑰
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)