重要文件
731404
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5FIN
CAS號碼:
分子量::
237.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
40-45 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES 字串
Cc1cnc(F)cc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-3-9-6(7)2-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
BVKQLNXPPQEELX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)