重要文件
731331
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸镍(II)
96%
同義詞:
三氟化镍
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2F6NiO6S2
CAS號碼:
分子量::
356.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
100-106 °C
SMILES 字串
[Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ni/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)