重要文件
730440
Sigma-Aldrich
Tetraacetoxy diboroxane
97%
同義詞:
Pyroboron tetraacetate, Tetraacetyl diborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12B2O9
CAS號碼:
分子量::
273.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: boron
reagent type: catalyst
mp
147-150 °C
SMILES 字串
CC(=O)OB(OB(OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12B2O9/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)19-10(17-7(3)13)18-8(4)14/h1-4H3
InChI 密鑰
ZMJHYNIVOZEJTJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)