重要文件
727598
Sigma-Aldrich
2-氨基苯并恶唑
≥97.0%
同義詞:
2-苯并噁唑胺, 3,4-二甲氧基苯磺酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6N2O
CAS號碼:
分子量::
134.14
Beilstein:
115981
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (NT)
mp
128-133 °C
SMILES 字串
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI 密鑰
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)